Principaux documents
4.91046
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
high purity
Synonyme(s) :
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20F6N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (electrophoresis)
Forme
liquid
pH
5 (20 °C in H2O)
Pf
-6 °C
Densité
1.40 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (electrophoresis): ≥ 99.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable