Documents
4.90049
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15BF4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
liquid
pH
5 (20 °C in H2O)
Pf
-71 °C
Densité
1.20 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
288 °C