481414
NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64 - CAS 113760-29-5 - Calbiochem
The NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64, also referenced under CAS 113760-29-5, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64 - CAS 113760-29-5 - Calbiochem, 6,6-Dimethyl-2-(phenylimino)-6,7-dihydro-5H-benzo[1,3]oxathiol-4-one
About This Item
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable