480748
Neuronal Differentiation Inducer, Isobavachin
A cell-permeable, 8-prenyl flavone that is shown to induce differentiation of mouse embryonic stem (ES) cells into neuronal cells and astrocytes, at 100 nM.
Synonyme(s) :
Neuronal Differentiation Inducer, Isobavachin, 7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chroman-4-one, Isobavachin, Isobavachin, 7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chroman-4-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC=C(C(CC(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1CC=C(C)C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable