Principaux documents
475914
Sigma-Aldrich
Nystatin
from Streptomyces noursei, ≥95% (sum of two peaks, HPLC), solid, sodium ionoph, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Nystatin, Streptomyces noursei, Mycostatin
1 G
69,60 €
5 G
242,00 €
69,60 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
69,60 €
5 G
242,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C47H75NO17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
926.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
69,60 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Nystatin, Streptomyces noursei, A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma.
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 6736
Essai
≥95% (sum of two peaks, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white to yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H]1[C@@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C)OC2CC3O[C@@](CC(C3C(=O)O)O)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C)O)C)C)O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,40?,41-,42+,43+,44-,46+,47+/m0/s1
Clé InChI
VQOXZBDYSJBXMA-RKEBNKJGSA-N
Description générale
A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma. Induces loss of low molecular weight substances from cells with low selectivity. A cation selective ionophore that exhibits selectivity for Na+. Increases the activity of the Na+-K+ pump. Suggested concentration is 50 µg/ml.
Actions biochimiques/physiologiques
Potency: ≥3000 units/mg (anhydrous).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Gruwel, M.L., et al. 1995. Am J. Physiol.268, H351.
Opekarova, M., and Tanner, W. 1994. FEBS Lett. 360, 46.
Stoos, B.A., et al. 1994. J. Am. Soc. Nephrol.4, 1855.
Skolink, P.R., et al. 1989. J. Infect. Dis.160, 1056.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable