475815-M
Microcystin-LR, Microcystis aeruginosa
Cyclic heptapeptide toxin isolated from the freshwater cyanobacteria Microcystis aeruginosa.
Synonyme(s) :
Microcystin-LR, Microcystis aeruginosa, MCYST-LR
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
pale yellow
Solubilité
methanol: 2 mg/mL
DMSO: 2.5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C49H74N10O12/c1-26(2)23-37-46(66)58-40(48(69)70)30(6)42(62)55-35(17-14-22-52-49(50)51)45(65)54-34(19-18-27(3)24-28(4)38(71-10)25-33-15-12-11-13-16-33)29(5)41(61)56-36(47(67)68)20-21-39(60)59(9)32(8)44(64)53-31(7)43(63)57-37/h11-13,15-16,18-19,24,26,28-31,34-38,40H,8,14,17,20-23,25H2,1-7,9-10H3,(H,53,64)(H,54,65)(H,55,62)(H,56,61)(H,57,63)(H,58,66)(H,67,68)(H,69,70)(H4,50,51,52)/b19-18+,27-24+/t28-,29-,30-,31+,34-,35-,36+,37-,38-,40+/m0/s1
Clé InChI
ZYZCGGRZINLQBL-GWRQVWKTSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Nishiwaki, R., et al. 1994. Cancer Lett. 83, 283.
Amick, G.D., et al. 1992. Biochem. J.287, 1019.
Davidson, H.W., et al. 1992. J. Cell Biol.116, 1343.
Nishiwaki-Matsushima, R., et al. 1992. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 118, 420.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
MacKintosh, C., et al. 1990. FEBS Lett.264, 187.
Cohen, P., et al. 1989. FEBS Lett.250, 596.
Carmichael, W.W. 1988. in Handbook of Natural Toxins3: Marine Toxins and Venoms(Tu, A.T., Ed.) p. 121, Decker, New York.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable