438075
Longdaysin
A cell-permeable purine compound that acts as a reversible and ATP-competitive dual inhibitor of CKIα and CKIδ activities with moderate selectivity over Cdk7 and Erk2.
Synonyme(s) :
Longdaysin, 9-Isopropyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzyl)-9H-purin-6-amine, Casein Kinase I Inhibitor VII, Casein Kinase I Inhibitor VII, 9-Isopropyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzyl)-9H-purin-6-amine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable