Principaux documents
420314
Sigma-Aldrich
Kallikrein Substrate, Fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized, kallikrein substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Kallikrein Substrate, Fluorogenic
5 MG
242,00 €
242,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
242,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H38F3N7O5 · 2HCl
Poids moléculaire :
670.55
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
242,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Kallikrein Substrate, Fluorogenic, Sensitive fluorogenic substrate for kallikreins.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Solubilité
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescence
λex 400 nm
λem 505 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Sensitive fluorogenic substrate for kallikreins (excitation maximum: 400 nm; emission maximum: 505 nm).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic substrate for kallikreins
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
H-D-Val-Leu-Arg-AFC, 2HCl
Reconstitution
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Garrett, J.R., et al. 1985. Histochem. J.17, 805.
Takada, Y., et al. 1985. Biochem. J.232, 851.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable