407293
α-Interferon, Mouse, Recombinant, E. coli
Description
Merck USA index - 14, 4990
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥3.5 x 104 units/mL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Autres remarques
Rodriquez-Villanueva, S., and McDonnel, T.J. 1995. Int. J. Cancer61, 110.
Dianzani, F. 1993. Gut34, 574.
Brouty-Boyce, D., and Zetter, B.R. 1990. Science208, 516.
Sidky, Y.A., and Borden, E.C. 1987. Cancer Res.47, 5155.
Daugherty, B.L., and Pestka, S. 1986. Methods Enzymol.119, 34.
Pestka, S. 1986. Methods Enzymol.119, 14.
Familletti, P.C., et al. 1981. Methods Enzymol.78, 387.
Johnson, M.D., et al. 1981. Methods Enzymol.78, 394.
Rubinstein, S., et al. 1981. J. Virol.37, 755.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable