401482
IKK-2 Inhibitor V
The IKK-2 Inhibitor V, also referenced under CAS 978-62-1, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
IKK-2 Inhibitor V, N-(3,5-Bis-trifluoromethylphenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide, IMD-0354
287,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
287,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)O
InChI
1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
Clé InChI
CHILCFMQWMQVAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
IKK-2
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Onai, Y., et al. 2004. Cardiovasc. Res.63, 51.
Tanaka, A., et al. 2004. Blood105, 2324.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3