401477
IκB Kinase Inhibitor Peptide, Cell-Permeable
The IκB Kinase Inhibitor Peptide, Cell-Permeable controls the biological activity of IκB Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
IκB Kinase Inhibitor Peptide, Cell-Permeable, Ac- AAVALLPAVLLALLAPDDRHDSGLDSMKDE-NH₂, Ac-AAVALLPAVLLALLAPDDRHDSGLDSMKDE-NH₂
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilité
PBS, pH 7.4: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
LPS-induced IκB degradation by IKK in RAW 264.7 cells
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Traenckner, E.B., et al. 1995. EMBO. J.14, 2876.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable