401474
IKK Inhibitor II, Wedelolactone
The IKK Inhibitor II, Wedelolactone, also referenced under CAS 65646-68-6, controls the biological activity of IKK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
IKK Inhibitor II, Wedelolactone, Wedelolactone, Eclipta alba, 7-Methoxy-5,11,12-trihydroxy-coumestan
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
crystalline powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow-green
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H10O7/c1-21-6-2-10(19)14-12(3-6)23-16(20)13-7-4-8(17)9(18)5-11(7)22-15(13)14/h2-5,17-19H,1H3
Clé InChI
XQDCKJKKMFWXGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
IKKα and β kinase activity
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Li, C.C., et al. 2003. J. Org. Chem.68, 8500.
Mors, W.B., et al. 1989. Toxicon27, 1003.
Wagner, H., and Fessler, B. 1986. Planta Med.5, 374.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1