Principaux documents
401164
Sigma-Aldrich
Human IgD, Myeloma Plasma
Synonyme(s) :
IgD Protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Native IgD from human myeloma plasma.
Native IgD from human myeloma plasma. Immunoglobulins (Igs) are glycoproteins found in serum and tissue fluids of all mammals. Some Igs act as cell surface receptors and others are antibodies that travel in the blood or lymph. Ig molecules have two functional regions, one that binds antigens and another that controls effector functions, such as binding to host cells. Structurally, Igs have two identical heavy polypeptide chains and two identical light polypeptide chains that are linked by disulfide bonds. The heavy chains determine an Ig′s class and subclass (isotype). Most higher mammals have five different classes of immunoglobulins: IgG, IgA, IgM, IgD, and IgE. CALBIOCHEM immunoglobulins are rigorously analyzed for purity and identity. Most immunoglobulin products are tested by immunodiffusion, immunoelectrophoresis, and SDS-PAGE.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 150 mM NaCl, 10 mM TRIS-HCl, 10 mM EACA, 0.05% NaN₃, pH 8.0.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies of HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable