385920
HSP90 Inhibitor, CCT018159
The HSP90 Inhibitor, CCT018159, also referenced under CAS 171009-07-7, controls the biological activity of HSP90.
Synonyme(s) :
HSP90 Inhibitor, CCT018159, 4-(4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-6-ethylresorcinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 1.7 mg/mL
DMSO: 35 mg/mL
ethanol: 35 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H20N2O4/c1-3-12-8-14(16(24)10-15(12)23)20-19(11(2)21-22-20)13-4-5-17-18(9-13)26-7-6-25-17/h4-5,8-10,23-24H,3,6-7H2,1-2H3,(H,21,22)
Clé InChI
OWPMENVYXDJDOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Sharp, S.Y., et al. 2007. Cancer Res.67, 2206.
Smith, N.F., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 1628.
Dymock, B.W., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 4212.
Cheung, K.M., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 3338.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable