382173
Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106
The Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106, also referenced under CAS 937039-45-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106, N¹-(2-Aminophenyl)-N⁷- p-tolylheptanediamide, Pimelic Diphenylamide 106
176,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
About This Item
176,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 2.5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(c2c(cccc2)N)C(=O)CCCCCC(=O)Nc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C20H25N3O2/c1-15-11-13-16(14-12-15)22-19(24)9-3-2-4-10-20(25)23-18-8-6-5-7-17(18)21/h5-8,11-14H,2-4,9-10,21H2,1H3,(H,22,24)(H,23,25)
Clé InChI
WTKBRPXPNAKVEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable