371820
G-Protein βγ Binding Peptide, mSIRK(L9A)
A cell-permeable, single point mutated (Leu⁹ to Ala), N-myristoylated G-protein βγ Binding Peptide (mSIRK).
Synonyme(s) :
G-Protein βγ Binding Peptide, mSIRK(L9A), mSIRK(L9A), myr-SIRKALNIAGYPDYD-OH
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
G-protein βγ
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Scott, J.K., et al. 2001. EMBO J.20, 767.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable