Principaux documents
370660
Sigma-Aldrich
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N²,2′-O-Dibutyryl-, Sodium Salt
Cell-permeable cGMP analog that preferentially activates protein kinase G.
Synonyme(s) :
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N²,2′-O-Dibutyryl-, Sodium Salt, Dibutyryl-cGMP, Na
10 MG
99,50 €
99,50 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
99,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H23N5O9P · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.77
99,50 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
ethanol: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(=O)CCC)[n]3c4nc(nc(c4nc3)O)NC(=O)CCC)CO1)[O-]
InChI
1S/C18H24N5O9P.Na/c1-3-5-10(24)20-18-21-15-12(16(26)22-18)19-8-23(15)17-14(31-11(25)6-4-2)13-9(30-17)7-29-33(27,28)32-13;/h8-9,13-14,17H,3-7H2,1-2H3,(H,27,28)(H2,20,21,22,24,26);/q;+1/p-1/t9-,13-,14-,17-;/m1./s1
Clé InChI
MGBPJXVWDGGLKI-GBIKJYCISA-M
Catégories apparentées
Description générale
Cell-permeable cGMP analog that preferentially activates protein kinase G. Inhibits thrombin stimulated arachidonic acid release in human platelets.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
Cell-permeable cGMP analog that preferentially activates protein kinase G.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Autres remarques
Sane, D.C., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 708.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable