Principaux documents
369080
Millipore
Guanidine Hydrochloride, Molecular Biology Grade
Powerful protein denaturant.
Synonyme(s) :
Guanidinium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH5N3 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.07 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 4562
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
ethanol: soluble
water: soluble
Absorption
≤0.01 at 280 nm
≤0.05 at 260 nm
≤0.15 at 230 nm
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].NC(=N)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clé InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Powerful protein denaturant widely used in the purification of proteins and nucleic acids (absorbance: ≤0.05 at 260 nm; ≤0.01 at 280 nm); ≤0.l5 at 230 nm).
Powerful protein denaturant.
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable