360570-M
Pyridine
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
2.72 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.0%
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Limite d'explosivité
12.4 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
Reducing substances, passes test
≤0.002% NH3
0.1% water
Résidus d'évap.
≤0.002%
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
pb
115 °C (lit.)
Pf
−42 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Cu: ≤5 ppm
Chaîne SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 360570
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup