3542
Glutathione, Oxidized, Free Acid
Glutathione, Oxidized, Free Acid, CAS 27025-41-8, forms a "redox buffer" in physiological systems in the presence of reduced glutathione.
Synonyme(s) :
Glutathione, Oxidized, Free Acid, Cyclic(γ-Glu-Cys-Gly)₂, GSSG
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)
Clé InChI
YPZRWBKMTBYPTK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable