346021
Glucokinase Activator, Cpd A
The Glucokinase Activator, Cpd A, also referenced under CAS 603108-44-7, modulates Glucokinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonyme(s) :
Glucokinase Activator, Cpd A, Hexokinase D Activator, Hexokinase IV Activator, 2-Amino-5-(4-methyl-4H-(1,2,4)-triazole-3-yl-sulfanyl)-N-(4-methyl-thiazole-2-yl)benzamide, Compound A
186,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
186,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Mitsuya, M., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.19, 2718.
Nishimura, T., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.19, In press.
Futamura, M., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 1357.
Kamata, K., et al. 2004. Structure12, 429.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable