Principaux documents
344039
Sigma-Aldrich
cFMS Receptor Inhibitor IV
The cFMS Receptor Inhibitor IV, also referenced under CAS 959626-45-0, controls the biological activity of cFMS. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
cFMS Receptor Inhibitor IV, 5-Cyano-N-(2,5-di(piperidin-1-yl)phenyl)furan-2-carboxamide, CSF-1 Receptor Inhibitor IV
5 MG
235,00 €
235,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
5 MG
235,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H26N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
235,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N4(CCCCC4)c1c(cc(cc1)N3CCCCC3)NC(=O)c2[o]c(cc2)C#N
InChI
1S/C22H26N4O2/c23-16-18-8-10-21(28-18)22(27)24-19-15-17(25-11-3-1-4-12-25)7-9-20(19)26-13-5-2-6-14-26/h7-10,15H,1-6,11-14H2,(H,24,27)
Clé InChI
FQGXFVDABCBEFW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell-permeable furan carboxamide compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive cFMS/CSF-1R inhibitor that blocks cFMS autophosphorylation both in CSF-1/M-CSF-stimulated HEK-293 cells (IC50 = 76 nM) and in cell-free in vitro kinase assays (IC50 = 17 nM).
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Patch, R.J., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem. Lett.17, 6070.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2