Principaux documents
324889
Sigma-Aldrich
eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor Negative Control, NCPdCPU
The eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor Negative Control, NCPdCPU controls the biological activity of eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex.
Synonyme(s) :
eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor Negative Control, NCPdCPU, 1-(2-chloro-5-nitrophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H8Cl3N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(NC1=C(Cl)C=CC([N+]([O-])=O)=C1)NC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2
InChI
1S/C13H8Cl3N3O3/c14-9-3-1-7(5-11(9)16)17-13(20)18-12-6-8(19(21)22)2-4-10(12)15/h1-6H,(H2,17,18,20)
Clé InChI
LHXSZFFCIQIFEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A negative control for eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor, BTdCPU.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Chen, T., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.7, 610.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable