324842
EGFR/ErbB-2/ErbB-4 Inhibitor II - CAS 944341-54-2 - Calbiochem
The EGFR/ErbB-2/ErbB-4 Inhibitor II, also referenced under CAS 944341-54-2, controls the biological activity of EGFR/ErbB-2/ErbB-4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
EGFR/ErbB-2/ErbB-4 Inhibitor II - CAS 944341-54-2 - Calbiochem, (E)-4-Amino-6-(4-benzyloxy-3-chloro-phenylamino)-pyrimidine-5-carbaldehyde-O-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-oxime, HCl, JNJ-28871063, HCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques