324622
Eg5 Inhibitor III, Dimethylenastron
The Eg5 Inhibitor III, Dimethylenastron, also referenced under CAS 863774-58-7, controls the biological activity of Eg5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonyme(s) :
Eg5 Inhibitor III, Dimethylenastron, 7,7-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)-5-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydroquinazolin-2(1H)-thione
362,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
About This Item
362,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to light yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=C1NC(C3=C(N1)CC(CC3=O)(C)C)c2cc(ccc2)O
InChI
1S/C16H18N2O2S/c1-16(2)7-11-13(12(20)8-16)14(18-15(21)17-11)9-4-3-5-10(19)6-9/h3-6,14,19H,7-8H2,1-2H3,(H2,17,18,21)
Clé InChI
RUOOPLOUUAYNPY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Microtubule-stimulated ATPase activity of the mitotic motor
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Gartner, M., et al. 2005. Chembiochem6, 1173.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable