Principaux documents
288500-M
Millipore
DL-α-Difluoromethylornithine, Hydrochloride
A cell-permeable, anticancer agent that acts as a specific and irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine biosynthesis.
Synonyme(s) :
DL-α-Difluoromethylornithine, Hydrochloride, DFMO, Eflornithine, RMI-71782
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12F2N2O2 · xHCl · yH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17 (anhydrous free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 3522
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
FC(F)C(N)(CCCN)C(=O)O.[Cl-].O.[H+]
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
Clé InChI
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell-permeable, anticancer agent that acts as a specific and irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine biosynthesis. Inhibits B16 melanoma-induced angiogenesis in ovo and proliferation of vascular endothelial cells in vitro.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
ODC
Avertissement
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Reconstitution
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Meyskens, F.L., Jr., and Gerner, E.W. 1995. J. Cell. Biochem. (Suppl.) 22, 126.
Feuerstein, B.G., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6782.
Takigawa, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 4131.
Weeks, C.E., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79, 6028.
Danzin, C., et al. 1979. Life Sci. 24, 519.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable