Principaux documents
284-M
Sigma-Aldrich
Methylene Blue Chloride
Harleco®, suitable for histology
Synonyme(s) :
Methylthioninium chloride, Swiss Blue, Basic Blue 9, Methylene blue
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Numéro de classement CE :
200-515-2
Forme
solid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Harleco®
Pf
190.01 °C
λmax
663-667 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
HARLECO® For histological and bacteriological staining
HARLECO® Methylene Blue
284-12 25g Glass Bottle
Application
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for histological and bacteriological staining and as a constituent of Wright Stain.
HARLECO® For histological and bacteriological staining
Informations légales
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2