252926
N-Acetylneuraminic Acid, 2,3-Dehydro-2-deoxy-, Sodium Salt
Inhibitor of bacterial, viral, and mammalian neuraminidases. Ki = 4 µM for influenza virus neuraminidase. Believed to act by binding to the catalytic site of neuraminidase as a transition state analog.
Synonyme(s) :
N-Acetylneuraminic Acid, 2,3-Dehydro-2-deoxy-, Sodium Salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
off-white to pale yellow
Solubilité
water: 1 mM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Holzer, C.T., et al. 1993. Glycoconj. J.10, 40.
Chong, A.K., et al. 1991. Biochem. Int.24, 165.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable