252000
DDMAB
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
Synonyme(s) :
DDMAB, N-Dodecyl-N,N-(dimethylammonio)butyrate
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
CMC
4.3 mM
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCC(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
Clé InChI
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Chevalier, Y., et al. 1991. Langmuir7, 848.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable