218739
Caspase-1 Substrate X, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE), caspase-4, and caspase-5 activity.
Synonyme(s) :
Caspase-1 Substrate X, Fluorogenic, Caspase-5 Substrate III, Fluorogenic, Ac-WEHD-AMC
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescence
λex 365–380 nm
λem 430–460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Séquence
Autres remarques
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable