217531
CARM1 Inhibitor
The CARM1 Inhibitor controls the biological activity of CARM1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
CARM1 Inhibitor, Coactivator-Associated Arginine Methyltransferase 1 Inhibitor, 1-Benzyl-3,5- bis-(3-bromo-4-hydroxybenzylidene)piperidin-4-one, 3,5- bis(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)-1-benzylpiperidin-4-one, PRMT Inhibitor V, Coactivator-Associated Arginine Methyltransferase 1 Inhibitor, 1-Benzyl-3,5-bis-(3-bromo-4-hydroxybenzylidene)piperidin-4-one, 3,5-bis(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)-1-benzylpiperidin-4-one, PRMT Inhibitor V
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(/C(CN(CC1=CC=CC=C1)C/2)=C/C3=CC=C(O)C(Br)=C3)C2=C\C4=CC(Br)=C(O)C=C4
Clé InChI
KNMFTTWVELIVCC-CLVAPQHMSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PRMT4
SET7
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable