Principaux documents
208291
Millipore
Chlorure de calcium dihydrate
for molecular biology
Synonyme(s) :
CaCl₂
250 G
51,80 €
51,80 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
51,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CaCl2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.25
51,80 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 1659
Essai
≥99% (complexometric)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Pf
176 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 150 mg/mL
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable