207001
Calcineurin Autoinhibitory Peptide, Cell-permeable
The Calcineurin Autoinhibitory Peptide, Cell-permeable controls the biological activity of Mn2+-stimulated calcineurin activity. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Calcineurin Autoinhibitory Peptide, Cell-permeable, 11R-CaN-AID, Ac-RRRRRRRRRRRGGGRMAPPRRDAMPSDA-NH₂
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Blocks CaN-dependent NFAT nuclear translocation
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable