203811
Bryostatin 1
≥98% (HPLC), solid,film, antitumor agent, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Bryostatin 1, Bryo 1, PKC Activator VII, PKC Activator VI
About This Item
Produits recommandés
product name
Bryostatin 1, A macrocyclic lactone with antitumor properties.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
film
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to colorless
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C47H68O17/c1-10-11-12-13-14-15-39(51)62-43-31(22-41(53)58-9)21-34-25-37(28(2)48)61-42(54)24-32(50)23-35-26-38(59-29(3)49)45(6,7)46(55,63-35)27-36-19-30(20-40(52)57-8)18-33(60-36)16-17-44(4,5)47(43,56)64-34/h12-17,20,22,28,32-38,43,48,50,55-56H,10-11,18-19,21,23-27H2,1-9H3/b13-12+,15-14+,17-16+,30-20+,31-22+/t28-,32-,33+,34+,35?,36?,37?,38?,43+,46+,47-/m1/s1
Clé InChI
MJQUEDHRCUIRLF-BXOMOELISA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Protein kinase C
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Lorenzo, P.S., et al. 1999. Cancer Res.59, 6137.
Wang, Q.J., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 37233.
Wender, P.A., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 6624.
Matthews, S.A., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 20245.
Szallasi, Z., et al. 1994. Mol. Pharmacol.46, 840.
Berkow, R.L., and Kratt, A.S. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.3, 1109.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable