1.99091
Buffer solution
traceable to NIST SRM, traceable to PTB, pH 9.2 (25 °C in H2O), Certipur®
Synonyme(s) :
di-sodium tetraborate
About This Item
Produits recommandés
Agence
traceable to NIST SRM
traceable to PTB
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
pH
9.2 (25 °C in H2O)
Point d'ébullition
100 °C/1013 hPa
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Caractéristiques et avantages
- Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to secondary reference standard from NIST and primary certified reference standard from PTB
- Available in secure 500 mL plastic bottle to protect against contamination
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
- Product label follows the ISO Guide 31 and contains information about ordering number, article description, lot number, safety data, and expiry date
- Packaging material subjected to comprehensive stability studies as per ISO Guide
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List