Documents
1.94605
Supelco
2,2,4-Triméthylpentane
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Isooctane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.23
Numéro Beilstein :
1696876
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
41 mmHg ( 21 °C)
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Limite d'explosivité
6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
Point d'ébullition
98-99 °C (lit.)
Pf
−107 °C (lit.)
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup