Principaux documents
1.94507
Supelco
Eau
Distilled, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Water
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Beilstein:
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191602
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Eau, (distilled), EMPLURA®
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
(distilled)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.94507.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Questions
  1. Is Emplura water triple distilled water?
    1 réponse
    1. This product is distilled but not triple distilled. If this item was a triple distillated product, that information would be stated on the website as type 3 water and contain high purity.
      Utile ?