Principaux documents
1.93643
Supelco
Acétate de sodium trihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COONa · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.08
Beilstein:
3732037
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Substrat de l′acétate kinase (EC 2.7.2.1)
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable