1.93641
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable