Principaux documents
1.93629
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Copper(II) nitrate trihydrate
About This Item
Formule linéaire :
Cu(NO3)2 · 3 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
laboratory grade
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
solid
Densité
2.05 g/cm3 at at 20 °C
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Clé InChI
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93629.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable