Key Documents
1.93282
Supelco
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
About This Item
Formule linéaire :
NH4Al(SO4)2 · 12 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Conditionnement
1.93282.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93282.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2