Principaux documents
1.93251
Supelco
tetra-Sodium pyrophosphate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na4O7P2 · 10H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
ACS reagent
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Clé InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93251.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93251.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93251.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable