Principaux documents
1.93225
Supelco
Nitrate de potassium
Synonyme(s) :
Potassium nitrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
KNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for analytical purposes
Gamme de produits
EMPARTA®
Chaîne SMILES 
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93225.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93225.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93225.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable