Principaux documents
1.93215
Supelco
Potassium dichromate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Potassium dichromate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cr2K2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
ACS reagent
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Clé InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93215.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93215.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)