Documents
1.93213
Supelco
Dihydrogénophosphate d′ammonium
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Ammonium dihydrogen phosphate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)H2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93213.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93213.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable