Documents
1.93024
Supelco
Hydriodic acid 55%
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Hydriodic acid, Hydriotic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Qualité
ACS reagent
Point d'ébullition
127 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
I
InChI
1S/HI/h1H
Clé InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93024.0251: 250 mL, Minimum order quantity: 12
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1