Principaux documents
1.93009
Supelco
Acide borique
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Boric acid
About This Item
Formule linéaire :
H3BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)