Principaux documents
1.73634
Supelco
Update cable for Move 100
1 PKG
88,20 €
88,20 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 PKG
88,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
SE.11
88,20 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Spectroquant®
Update cable for Spectroquant Move 100 and Move Cl₂ / O₃ / ClO₂ / CyA / pH
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany