1.66501
Sabouraud Dextrose Agar
with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulfate – ICR Plus Contact plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonyme(s) :
SDA, ICR plus Contact plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
plate
Caractéristiques
2D bar code
ready-to-use
Conditionnement
pkg of (20/200 Plates per box)
Profondeur
55 mm
pH
(7.3 (in H2O))
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
(Yeasts and Molds)
Description générale
Application
Conditionnement
1665010200-CN: 200 Plates per box
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2