16-233
Anti-FAK Antibody, clone 4.47, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 4.47, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-FADK, Anti-FADK 1, Anti-FAK, Anti-FAK1, Anti-FRNK, Anti-PPP1R71, Anti-p125FAK, Anti-pp125FAK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4.47, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTK2(5747)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable